Documenti fondamentali
448559
Sigma-Aldrich
(+)-Cyclosativene
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Beilstein:
6791339
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +78°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
87 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12C[C@@]3([H])[C@@]4([H])[C@]1([H])[C@@H](CC[C@]2(C)[C@@]34C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-8(2)9-5-6-14(3)10-7-11-13(12(9)10)15(11,14)4/h8-13H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,11-,12+,13-,14-,15-/m0/s1
XBWACJDEQIZTPR-YIZGKYRPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)