Documenti fondamentali
448192
Sigma-Aldrich
m-Cresol-d8
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
3-Methylphenol-d8
About This Item
Formula condensata:
CD3C6D4OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. ebollizione
203 °C (lit.)
Punto di fusione
8-10 °C (lit.)
Densità
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD
RLSSMJSEOOYNOY-IWRLGKISSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)