Key Documents
447757
Sigma-Aldrich
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]furfural
97%
Sinonimo/i:
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H7F3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H7F3O2/c13-12(14,15)9-3-1-2-8(6-9)11-5-4-10(7-16)17-11/h1-7H
MRVWKXZQBOFMAW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)