Key Documents
447730
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexakis(dimethylamino)diphosphazenium tetrafluoroborate
98%
Sinonimo/i:
Bis[tris(dimethylamino)phosphoranylidene]ammonium tetrafluoroborate, Phosphazenium tetrafluoroborate P2-BF4
About This Item
Formula condensata:
[[(CH3)2N]3P=]2N(BF4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.21
Beilstein:
5470923
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
98%
Punto di fusione
≥260 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CN(C)P(=[N+]=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H36N7P2.BF4/c1-14(2)20(15(3)4,16(5)6)13-21(17(7)8,18(9)10)19(11)12;2-1(3,4)5/h1-12H3;/q+1;-1
DPIDWCQJGWFENO-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H Zer et al.
European journal of biochemistry, 231(2), 448-453 (1995-07-15)
The effect of 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethyl urea (diuron) binding at the secondary quinone (QB) binding site of reaction center II (RCII), on the high-light-induced degradation of the RCII proteins D1 and D2, and the core proteins CP43 and CP47 was investigated in