Documenti fondamentali
447617
Sigma-Aldrich
Hexaethyldigermanium(IV)
97%
Sinonimo/i:
1,1,1,2,2,2-Hexaethyldigermane, Hexaethyldigermane
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3GeGe(C2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: germanium
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
219 °C (lit.)
Densità
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Ge](CC)(CC)[Ge](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H30Ge2/c1-7-13(8-2,9-3)14(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
KAZJJJFSTXNXEO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)