Documenti fondamentali
447277
Sigma-Aldrich
Allyl(dichloro)methylsilane
95%
Sinonimo/i:
Allyl-methyl-dichlorosilane
Scegli un formato
25 ML
CHF 455.00
CHF 455.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 455.00
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2Si(Cl)2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.10
Beilstein:
1740877
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 455.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.440 (lit.)
P. ebollizione
119.5 °C (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](Cl)(Cl)CC=C
InChI
1S/C4H8Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3H,1,4H2,2H3
YCEQUKAYVABWTE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Self-Folded Silyl Cavitands with In-and Outwardly Directed Allyl Groups.
Ohashi K, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 8, 1597-1601 (2014)