Documenti fondamentali
446033
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-Abz-OH
97%
Sinonimo/i:
2-(Fmoc-amino)benzoic acid, N-Fmoc-anthranilic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.37
Beilstein:
7659726
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
216-218 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-12,19H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
CNAVPEPPAVHHKN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mihai Ciustea et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(20), 6563-6570 (2008-09-24)
Variola virus, the causative agent of smallpox, is a potential bioweapon. The development of new antiviral compounds for smallpox prophylaxis and treatment is critical, especially because the virus can acquire resistance to the drugs that are currently available. We have