Documenti fondamentali
444707
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
95%
Sinonimo/i:
Diethyl 5-carboxyisophthalate
About This Item
Formula condensata:
HO2CC6H3(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC)C(O)=O
InChI
1S/C13H14O6/c1-3-18-12(16)9-5-8(11(14)15)6-10(7-9)13(17)19-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15)
GAVXMTRMXPWCCV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)