44161
(2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
technical
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
9.2 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Grado
technical
Forma fisica
solid
P. eboll.
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
~45 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCC\C=C/CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h10-11,14H,2-9,12-13H2,1H3/b11-10+
UYCICMIUKYEYEU-ZHACJKMWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of amphiphilic N-[(2´-(dodec-2´-en-10-yl)succinoyl]chitosan.
- Chemical modification of sago starch, via esterification.
- Preparation of dodecenyl succinic anhydride (DDSA) gum arabic derivatives, via chemical modification of gum arabic.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
352.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
178 °C - closed cup