440582
1,3-Bis(3-cyanopropyl)tetramethyldisiloxane
97%
Sinonimo/i:
4,4′-(1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)bis[butanenitrile]
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
160-162 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(CCCC#N)O[Si](C)(C)CCCC#N
InChI
1S/C12H24N2OSi2/c1-16(2,11-7-5-9-13)15-17(3,4)12-8-6-10-14/h5-8,11-12H2,1-4H3
WDWQNNPLLMFDRG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter