Documenti
440485
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate-d7
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CD3CO2ND4
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
tecniche
NMR: suitable
Punto di fusione
110-112 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;/hD4
USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acetic acid-d4 ≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
416886
Acetic acid-d4
Acetato di ammonio for LC-MS LiChropur™
Supelco
5.33004
Acetato di ammonio