440280
Ethyltrichlorosilane
99%
Sinonimo/i:
Dow Corning® product Z-1212, Trichloro(ethyl)silane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
99 °C (lit.)
Punto di fusione
−106 °C (lit.)
Densità
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Note legali
®Registered trademark of Dow Corning Corporation, U.S.A.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)