Documenti
439924
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorobenzoyl)propionic acid
96%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COCH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble(lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
AHVASTJJVAYFPY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3