Key Documents
439703
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Praseodymium bromide, Praseodymium tribromide
About This Item
Formula condensata:
PrBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Stringa SMILE
Br[Pr](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
PLKCYEBERAEWDR-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tom Vander Hoogerstraete et al.
International journal of molecular sciences, 14(11), 21353-21377 (2013-10-31)
Several fundamental extraction parameters such as the kinetics and loading were studied for a new type of metal solvent extraction system with ionic liquids. The binary mixture of the ionic liquid betainium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and water shows thermomorphic behavior with an
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.