Documenti
439266
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
189-191 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.C1CC=CCN1
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-2,6H,3-5H2;1H
AFCYWWIZGOUXCF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,2,3,6-Tetrahydropyridine hydrochloride is a heterocyclic building block, useful in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3