Documenti fondamentali
436925
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)furfural
97%
Sinonimo/i:
5-(4-Bromophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
152-155 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H7BrO2/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(7-13)14-11/h1-7H
QRTAOOSYSVHQGT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-(4-Bromophenyl)furfural is an aromatic aldehyde. Oxone oxidation of 5-(4-bromophenyl)furfural has been reported to afford γ-keto carboxylic acid.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Benjamin R Travis et al.
Organic letters, 5(7), 1031-1034 (2003-03-28)
[reaction: see text] A highly efficient, mild, and simple protocol is presented for the oxidation of aldehydes to carboxylic acids utilizing Oxone as the sole oxidant. Direct conversion of aldehydes in alcoholic solvents to their corresponding ester products is also