436763
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
204-208 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
ZLPXBWMVZANJJQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As starting reagent for the synthesis of furosemide.
- Synthesis of 4′-chloro-2′-fluoroacetophenone.
- Synthesis of novel herbicidal isoxazolecarboxamides.
- Preparation of potential liquid crystals.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3