Documenti fondamentali
435554
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine tetrakis(ethoxylate-block-propoxylate) tetrol
average Mn ~8,000
Sinonimo/i:
Tetronic 150R1
About This Item
Formula condensata:
[-CH2N[(-CH2CH2O-)x[-CH2CH(CH3)O-]yH]2]2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
PM
average Mn ~8,000
Indice di rifrazione
n20/D 1.455
Viscosità
1,840 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Temp. transizione
softening point −17 °C
cloud point 20 °C (1 wt. % aqueous solution)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
InChI
1S/C34H72N2O12/c1-27(45-23-31(5)41-15-11-37)19-35(20-28(2)46-24-32(6)42-16-12-38)9-10-36(21-29(3)47-25-33(7)43-17-13-39)22-30(4)48-26-34(8)44-18-14-40/h27-34,37-40H,9-26H2,1-8H3
BFKFABWTAFNFID-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Terminal secondary tetrahydroxy-functional oligomer.
Applicazioni
Hard and soft surface cleaners, defoamers in coatings and water treatment. Lubricant in metal working, anti-foaming aid and extender for linear and cross-linked polyesters and polyurethanes.
Caratteristiche e vantaggi
Surface activity is dependent on the EO/PO ratio. Lower foaming, greater defoaming and reduced gelling tendencies relative to Pluronic® surfactants. Terminal secondary hydroxyl groups have lower reactivity and acidity than the primary hydroxyl groups in Pluronic® surfactants.
Note legali
Pluronic is a registered trademark of BASF
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 250 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)