434442
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
200-400 mesh particle size, 2 % cross-linked
Sinonimo/i:
Polystyrene crosslinked with divinylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
beads (fine)
Crosslinking
2 % cross-linked
tecniche
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Area superficiale
500 m2/g
Matrice
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
260 Å mean pore size
Tecnica di separazione
reversed phase
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3cccc(C=C)c3.C=Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)