Vai a
SD6A
Latex beads, styrene divinylbenzene
aqueous suspension, 6.4 μm mean particle size
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
2 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 175.00
CHF 157.50
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.22
MDL number:
CHF 157.50
Prezzo di listinoCHF 175.00Risparmia il 10%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
mean particle size
6.4 μm
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
LB6L0780L0280
vibrant-m
LB6
Latex beads, polystyrene
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
mean particle size
6.4 μm
mean particle size
0.6 μm
mean particle size
0.05 μm
mean particle size
2.0 μm
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 2.4%
composition
Solids, 2.5%
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Emily Zuvela et al.
Reproductive biomedicine online, 41(4), 671-678 (2020-08-28)
What are the changes in the use of four types of counting chambers by laboratories enrolled in an Australian-based external quality assurance programme, and what are their accuracy and precision? Samples of latex beads of known concentration up to 20 × 106/ml
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SD6A-2ML04061838209429
SD6A-1ML04061838244932