Documenti
434299
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride phenol complex (1:2)
25-27% BF3 basis
About This Item
Formula condensata:
BF3 · 2C6H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.03
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Concentrazione
25-27% boron trifluoride
P. eboll.
178 °C (lit.)
Densità
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FB(F)F.Oc1ccccc1.Oc2ccccc2
InChI
1S/2C6H6O.BF3/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;2-1(3)4/h2*1-5,7H;
OQORKFSQJPQHSZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter