433853
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-4-pyrazolecarboxaldehyde
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
Stringa SMILE
Cc1nn(c(Cl)c1C=O)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H9ClN2O/c1-8-10(7-15)11(12)14(13-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
DKZPJLZXLKAMDO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde hydrazone[1]
- N1-((5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylene)thiosemicarbazone[1]
- pyrazole derivatives, which were pharmacologically evaluated for analgesic (tail flick) and anti-inflammatory (based on carrageenan-induced paw edema) activities[4]
- N′-[(5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4- yl)methylene] 2/4-substituted hydrazides[5]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?