Documenti fondamentali
431893
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,1′-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulfonate)
97%
Sinonimo/i:
(S)-1,1′-Bi(2-naphthol) bis(trifluoromethanesulfonate), (S)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl bis(trifluoromethanesulfonate)
About This Item
Formula condensata:
(CF3SO3C10H6-)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
550.45
Beilstein:
3579131
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]21/D +148°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
83-85 °C (lit.)
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used as an intermediate in the preparation of chiral phosphine ligands[1] for asymmetric synthesis.[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1945-1945 (1993)
Acta Chemica Scandinavica, 50, 259-259 (1996)