Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 141.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352106
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGeneral description
a shorter chain aliphatic diepoxide than D.E.R. 732; gives slightly less flexibility, impact and elongation with some improvement in H.D.T. and chemical resistance; with Lemo connector
Legal Information
D.E.R. is a registered trademark of Blue Cube IP LLC
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description - | description used as embedding medium |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid |
| density 1.14 g/mL at 20 °C | density - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?