Documenti fondamentali
429961
Sigma-Aldrich
Triethylgermanium hydride
98%
Sinonimo/i:
Triethylgermane
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3GeH
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: germanium
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
121-122 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[GeH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Ge/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
LTLGQZPDSQYFSB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Triethylgermanium hydride (Ge(C2H5)3H) may be prepared by a three step process:
  • Ge(C2H5)3Br reacted with Na to yield Ge2(C2H5)6
  • Ge2(C2H5)6 treated with Li to form Ge(C2H5)3Li
  • ammonolysis of Ge(C2H5)3Li to give the end product, Ge(C2H5)3H. 1
Applicazioni
Reagent undergoes hydrogermylation with alkyl propiolates to give triethylgermylacrylates.[1]
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of Organometallic Chemistry, 435, 257-257 (1992)
Theresia Ahrens et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(43), 17495-17507 (2016-11-02)
The reaction of the silyl complex [Rh{Si(OEt)