429856
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
99%
Sinonimo/i:
6-Fluoroanthranilonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
125-128 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
IQUNZGOZUJITBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used for the synthesis bis(4-oxoquinazolin-2-yl)pyridine and fluoro-containing quinazolin-4(1H)-ones. It may be employed for the synthesis of the following novel huprines:
- 12-amino-3-chloro-6,7,10,11-tetrahydro-9-isopropyl-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
- 9-allyl-12-amino-3-chloro-6,7,10,11-tetrahydro-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
- 12-amino-1-fluoro-6,7,10,11-tetrahydro-9-isopropyl-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
- 9-allyl-12-amino-1-fluoro-6,7,10,11-tetrahydro-7,11-methanocycloocta[b]quinoline hydrochloride
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.