Documenti fondamentali
429473
Sigma-Aldrich
Lithium tetrachloroaluminate
powder, anhydrous, 99.99%
Sinonimo/i:
Aluminum lithium chloride (AlLiCl4 )
About This Item
Formula condensata:
LiAlCl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.73
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
anhydrous
Saggio
99.99%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
[Li+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Li/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
AQLRWYUVWAYZFO-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
A high-energy, new battery system using only inorganic constituents has been designed where Li and LiCoO2 serve as the electrodes in a LiAlCl4-in-SO2 liquid electrolyte. Has been studied for cell performance characteristics and reaction products of LiAlCl4 and LiGaCl4 in a variety of battery systems.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)