Documenti fondamentali
428477
Sigma-Aldrich
5-(2-Chlorophenyl)furfural
95%
Sinonimo/i:
5-(2-Chlorophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
68-72 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccccc1-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H7ClO2/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-6-5-8(7-13)14-11/h1-7H
ONQOZTFAOFZDFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-(2-Chlorophenyl)furfural is a furfural derivative.
Applicazioni
5-(2-Chlorophenyl)furfural was used as one of the aldehydes in the synthesis of the uridine-based library.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Howard C Hang et al.
Chemistry & biology, 11(3), 337-345 (2004-05-05)
The polypeptide N-acetyl-alpha-galactosaminyltransferases (ppGalNAcTs, also abbreviated ppGaNTases) initiate mucin-type O-linked glycosylation and therefore play pivotal roles in cell-cell communication and protection of tissues. In order to develop new tools for studying mucin-type O-linked glycosylation, we screened a 1338 member uridine-based