427500
Methyl 4-imidazolecarboxylate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
154-156 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-9-5(8)4-2-6-3-7-4/h2-3H,1H3,(H,6,7)
DVLGIQNHKLWSRU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?