426563
1,3-Propanediol bis(4-aminobenzoate)
powder (Granular), 98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder (Granular)
Peso equivalente
157 Amine
Punto di fusione
124-127 °C (lit.)
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)C(=O)OCCCOC(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C17H18N2O4/c18-14-6-2-12(3-7-14)16(20)22-10-1-11-23-17(21)13-4-8-15(19)9-5-13/h2-9H,1,10-11,18-19H2
YPACMOORZSDQDQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)