426245
Ethylene-d4-diamine
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Ethylenediamine-1,1,2,2-d4
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. eboll.
118 °C (lit.)
Punto di fusione
9 °C (lit.)
Densità
1.022 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2/i1D2,2D2
PIICEJLVQHRZGT-LNLMKGTHSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38.00 °C - closed cup