425702
Praseodymium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinonimo/i:
Praseodymium(III) triflate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: praseodymium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
Stringa SMILE
[Pr+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Pr/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
ROUBZIWQWFQCHU-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
- Asymmetric α-amination reactions
- Polymerization reactions
- Regioselective reductive ring opening reactions
- Intermolecular hydroamination reactions
- Paal-Knorr condensation
- Friedel-Crafts alkenylation
- Friedel-Crafts acylation
- Biginelli reactions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3