425206
2-(Methylthio)cyclohexanone
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
45 °C/10.1 mmHg (lit.)
Densità
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSC1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H12OS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h7H,2-5H2,1H3
QFABNUVNDKOIEH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)