Documenti fondamentali
424242
Sigma-Aldrich
[3-(Ethoxycarbonyl)-2-oxopropyl]triphenylphosphonium chloride
About This Item
Formula condensata:
C2H5O2CCH2COCH2P(C6H5)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
phosphine
Stringa SMILE
[Cl-].CCOC(=O)CC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H24O3P.ClH/c1-2-27-24(26)18-20(25)19-28(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17H,2,18-19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
BRRCLIKFZISBBV-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of cyclic amidine-based inhibitors of ß-secretase (BACE-1)
  • Wittig reactions
  • Dehydrochlorination and alkylation reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)