Documenti fondamentali
423319
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyliodoborane solution
0.5 M in hexanes
Sinonimo/i:
Dicyclohexylboryl iodide
About This Item
Formula condensata:
(C6H11)2BI
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
0.5 M in hexanes
P. eboll.
68-69 °C
Densità
0.754 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
IB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BI/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
RWFGGTOYIFQXAO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of vinyloxyboranes
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)