Documenti fondamentali
423297
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OtBu
99%
Sinonimo/i:
Boc-glycine tert-butyl ester
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COC(O)NHCH2CO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
Beilstein:
5002580
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
66-68 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)15-8(13)7-12-9(14)16-11(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,12,14)
ZDKFMHKWZATBMR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)