423181
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
average Mn ~90,000
Sinonimo/i:
Hypromellose
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
PM
average Mn ~90,000
Grado di funzionalizzazione
1.1-1.6 mol methoxy per mol cellulose (D.S.)
21 wt. % methoxy
0.1-0.3 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.)
5 wt. % propylene oxide
Tensione superficiale
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
Viscosità
15,000 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Ubbelohde)(lit.)
Temp. transizione
gel point 70-90 °C
Stringa SMILE
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?