Documenti
422142
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,5-dimethoxyphenylacetate
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. eboll.
162-165 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)Cc1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-4-16-12(13)8-9-7-10(14-2)5-6-11(9)15-3/h5-7H,4,8H2,1-3H3
RNNQUXSAPFQIOP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 2,5-dimethoxyphenylacetate is an ester. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup