This product should be stored at 2-4°C for long term storage in original format.
42000101
PRONOVA® UP MVG
medium viscosity sodium alginate, viscosity >200 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), guluronate monomer units ≥60 %
Sinonimo/i:
High Molecular Weight TM=["PRONOVA"] UP
Stato
powder
PM
Mw >200 kDa (approximate)
Composizione
guluronate monomer units, ≥60%
G/M ratio, ≥1.5
Impurezze
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
Viscosità
>200 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.
-
Wie sollte das Alginat langfristig optimal gelagert werden?
1 answer-