418943
2,2′-[4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrophenylimino]diethanol
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
108-111 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble(lit.)
Stringa SMILE
OCCNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)N(CCO)CCO
InChI
1S/C12H19N3O5/c16-6-3-13-11-2-1-10(9-12(11)15(19)20)14(4-7-17)5-8-18/h1-2,9,13,16-18H,3-8H2
MIWUTEVJIISHCP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?