417351
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
261-264 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
Cc1ccc2OC(=O)C=C(O)c2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-6-2-3-9-7(4-6)8(11)5-10(12)13-9/h2-5,11H,1H3
WIRGBZBGYNIZIB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?