41687
N-Succinimidyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
>95%
Sinonimo/i:
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluor-nonansäure-N-succinimidylester, N-Succinimidyl 2H,2H,3H,3H-perfluorononanoate, N-Succinimidyl 3-(perfluorohexyl)propionate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95%
Punto di fusione
127-131 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C13H8F13NO4/c14-8(15,4-3-7(30)31-27-5(28)1-2-6(27)29)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h1-4H2
ATDSDUMFZUDFRA-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?