416002
Poly(acrylic acid) solution
average Mw ~250,000, 35 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
PAA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
PM
average Mw ~250,000
Concentrazione
35 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.395
Densità
1.150 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.