192023
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution
average Mw ~2,000 by GPC, 61-65 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mw ~2,000 by GPC
Livello qualitativo
Composizione
Na, 0.6%
Concentrazione
61-65 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.442
Densità
1.2 g/mL at 25 °C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves