Documenti
413224
Sigma-Aldrich
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate
97%
Sinonimo/i:
1,3,5-Tris(2,6-dimethyl-3-hydroxy-4-tert -butylbenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert -butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, Tris(4-tert -butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H57N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
699.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(c(O)c(C)c1CN2C(=O)N(Cc3c(C)cc(c(O)c3C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4c(C)cc(c(O)c4C)C(C)(C)C)C2=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H57N3O6/c1-22-16-31(40(7,8)9)34(46)25(4)28(22)19-43-37(49)44(20-29-23(2)17-32(41(10,11)12)35(47)26(29)5)39(51)45(38(43)50)21-30-24(3)18-33(42(13,14)15)36(48)27(30)6/h16-18,46-48H,19-21H2,1-15H3
XYXJKPCGSGVSBO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2