Documenti fondamentali
413062
Sigma-Aldrich
Phenyl trifluoroacetate
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
146-147 °C (lit.)
Densità
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
phenoxy
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)7(12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
1, 4-Addition of arylboronic acids and arylsiloxanes to a, ?-unsaturated carbonyl compounds via transmetalation to dicationic palladium (II) complexes.
Nishikata T, et al.
Organometallics, 23(18), 4317-4324 (2004)
pH Dependent effect of ?-cyclodextrin on the hydrolysis rate of trifluoroacetate esters.
Fernandez MA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(2), 7554-7559 (1997)
Kinetics and mechanisms of reactions of pyridines and imidazoles with phenyl acetates and trifluoroacetates in aqueous acetonitrile with low content of water: nucleophilic and general base catalysis in ester hydrolysis.
Neuvonen H.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2(2), 159-167 (1987)
Synthesis, characterization, and copolymerization of a series of novel acid monomers based on sulfonimides for proton conducting membranes.
Rahman MK, et al.
Macromolecules, 37(15), 5572-5577 (2004)