Documenti fondamentali
411973
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene
96%
About This Item
Formula condensata:
Cl3C6H2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
68-71 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H
HHLCSFGOTLUREE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene is a chloronitrobenzene (CNB) compound. In vitro nephrotoxic potential of 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzene in animal models and human kidney cells has been investigated.[1] Toxicological study of 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzene has been reported.2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Poly(U) cracked the code: a Marshall Nirenberg memoir.
Robert Haselkorn
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(4), 968-969 (2010-04-02)