Documenti fondamentali
411620
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
4 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate, Hexachloroiridium(IV) acid hydrate, Hydrogen iridium hexachloride
About This Item
Formula condensata:
H2Cl6Ir · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.95 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Stato
liquid
Concentrazione
4 wt. % in H2O
Impurezze
2-2.2% Ir
Punto di fusione
65 °C (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.H2O/h6*1H;;1H2/q;;;;;;+4;/p-4
YDVQBPXDKJKDME-UHFFFAOYSA-J
Caratteristiche e vantaggi
Catalyzes the electrochemical synthesis of polyaniline on the surface of non-noble metal electrodes. Utilized in the formation of iridium-substituted Dawson- and Keggin-type polyoxometallates by refilling the vacant site of the lacunary precursors.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)