Documenti fondamentali
411558
Sigma-Aldrich
Lithium isopropoxide solution
1.0 M in hexanes
Sinonimo/i:
Lithium 2-propanolate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOLi
Numero CAS:
Peso molecolare:
66.03
Beilstein:
3618614
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: lithium
Concentrazione
1.0 M in hexanes
P. ebollizione
68-72 °C
Densità
0.69 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-27 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)