Documenti fondamentali
411310
Sigma-Aldrich
(Carbethoxymethyl-1,2-13C2)triphenylphosphonium bromide
98 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
C2H5O213C13CH2P(C6H5)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.27
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Stato
solid
PM
431.23 by atom % calculation
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Br-].CCO[13C](=O)[13CH2][P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i18+1,22+1;
VJVZPTPOYCJFNI-WWPGYFPTSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)